Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-1-éthoxyéthane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0355-25G
TCIAD0355-25GEA 348 EUR InStock
TCIAD0355-25G
1,2-Dichloro-1-éthoxyéthane ≥93.0% (par GC)
1,2-Dichloro-1-éthoxyéthane


Formule: H₃CCH₂OCClHCClH₂
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00041730
Numéro CAS: 623-46-1
EINECS: 210-794-2
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce392174024f7fa1c2dc0128f25bab7493f8c7ca&vid=ce392174024f7fa1c2dc0128f25bab7493f8c7ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité