Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dichloro(méthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyldichlorosilane

D0380-25G
TCIAD0380-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0380-25G
Dichloro(méthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dichloro(méthyl)silane


Formule: CH₄Cl₂Si
MW: 115,03 g/mol
Point d'ébullition: 41°C
Point de fusion: –92.8 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000494
Numéro CAS: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
ONU: 1242
ADR: 4.3,I
ATTEINDRE: 01-2119436669-21
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6486acdc62183dbdd2fae53ce2c28b789eb152f&vid=b6486acdc62183dbdd2fae53ce2c28b789eb152f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité