Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6

D0381-25G
TCIAD0381-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD0381-25G
Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.0% (par GC)
Diméthylsulfoxyde-D6


Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Degree of deuteration min. 99.9 atom%D

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité