Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloro-4-nitrophénol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D0389-25G
TCIAD0389-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD0389-25G
2,6-Dichloro-4-nitrophénol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Dichloro-4-nitrophénol


Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
MW: 208 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00014715
Numéro CAS: 618-80-4
EINECS: 210-563-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d30bf2b0397db58d2c3eaf3b2dc1fdfe0d80497&vid=6d30bf2b0397db58d2c3eaf3b2dc1fdfe0d80497&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité