Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dichloropentane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentamethylendichloride

D0390-25ML
TCIAD0390-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0390-25ML
1,5-Dichloropentane ≥95.0% (par GC)
1,5-Dichloropentane


Formule: ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
MW: 141,04 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –72.8 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001017
Numéro CAS: 628-76-2
EINECS: 211-053-6
ONU: 1152
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e01e30c6d3b6bda86049e479d4bc4590cce07605&vid=e01e30c6d3b6bda86049e479d4bc4590cce07605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité