Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichlorophénol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0391-25G
TCIAD0391-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD0391-25G
2,3-Dichlorophénol ≥99.0% (par GC)
2,3-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: 57…58 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002160
Numéro CAS: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3012eee10cdc60445db522414418e59e530dcd41&vid=3012eee10cdc60445db522414418e59e530dcd41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité