Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D0393-25G
TCIAD0393-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0393-25G
2,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f2b22e39a2ce6a8225e1e4aee5a098b053673d&vid=62f2b22e39a2ce6a8225e1e4aee5a098b053673d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité