Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0395-10G
TCIAD0395-10GEA 146 EUR InStock
TCIAD0395-10G
3,4-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002258
Numéro CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e421223409d0184f1babeab91974b7cb8e76fc&vid=c3e421223409d0184f1babeab91974b7cb8e76fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité