Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0402-25G
TCIAD0402-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0402-25G
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-propanol


Formule: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –4°C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000951
Numéro CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
ONU: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48740ca98b4bcd7aea063e1ac7e15e344354c2d3&vid=86a7a8c7ef3c1c9eb8b4d1a36cdb6b7f56677195&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité