Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloropropène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloro-1-propene

D0406-25G
TCIAD0406-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0406-25G
2,3-Dichloropropène ≥97.0% (par GC)
2,3-Dichloropropène


Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –83.1 °C
Densité: 1,209 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000943
Numéro CAS: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
ONU: 2047
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13d78255f87b09d12a9dcf8e5b320ce530d85451&vid=ce09d83b621959278b25ee93bf955af9a37f30b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité