(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
D0408-10G
TCIAD0408-10GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0408-10G
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00000944
Numéro CAS: 3674-09-7
EINECS: 222-940-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05655842296452b101c4b2159d822d2ff35e095e&vid=05655842296452b101c4b2159d822d2ff35e095e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité