Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dichloropropionate de sodium ≥85.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D0409-25G
TCIAD0409-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0409-25G
2,2-Dichloropropionate de sodium ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Dichloropropionate de sodium


Formule: C₃H₃Cl₂NaO₂
Numéro MDL: MFCD00064199
Numéro CAS: 127-20-8
EINECS: 204-828-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfca4217a7cb39f57559e4afde9865537bb7d3cc&vid=bfca4217a7cb39f57559e4afde9865537bb7d3cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité