Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0411-25G
TCIAD0411-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD0411-25G
3,5-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichloropyridine


Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 64…65 °C
Numéro MDL: MFCD00006376
Numéro CAS: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098beda1d9f9267159966df59a4e00c81ab0a3bb&vid=098beda1d9f9267159966df59a4e00c81ab0a3bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité