Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7-Dichloro-8-quinoleineol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0412-5G
TCIAD0412-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD0412-5G
5,7-Dichloro-8-quinoleineol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,7-Dichloro-8-quinoleineol


Formule: C₉H₅Cl₂NO
MW: 214,05 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Numéro MDL: MFCD00006786
Numéro CAS: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 14,02175
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité