Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichlororésorcinol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0413-25G
TCIAD0413-25GEA 154 EUR InStock
TCIAD0413-25G
4,6-Dichlororésorcinol ≥96.0% (par GC)
4,6-Dichlororésorcinol


Formule: C₆H₄Cl₂O₂
MW: 179,00 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00002274
Numéro CAS: 137-19-9
EINECS: 205-284-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité