Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-2,5-dichlorosulphanilate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D0416-25G
TCIAD0416-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0416-25G
Sodium-2,5-dichlorosulphanilate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-2,5-dichlorosulphanilate


Formule: C₆H₅Cl₂NO₃S
Numéro MDL: MFCD00068356
Numéro CAS: 41295-98-1
EINECS: 255-302-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Water max. 7.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité