Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichloro-p-xylène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0431-25G
TCIAD0431-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD0431-25G
2,5-Dichloro-p-xylène ≥97.0% (par GC)
2,5-Dichloro-p-xylène


Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000610
Numéro CAS: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c45d508dc860ff7900dc07ad22626fd1e00f01&vid=46c45d508dc860ff7900dc07ad22626fd1e00f01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité