Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dienestrol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-(Hexa-2,4-diene-3,4-diyl)diphenol

D0449-100MG
TCIAD0449-100MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAD0449-100MG
Dienestrol ≥96.0% (par GC)
Dienestrol


Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050983
Numéro CAS: 84-17-3
EINECS: 201-519-7
Merck Index: 14,03104
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 228.0 to 233.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité