Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diéthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0450-25G
TCIAD0450-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD0450-25G
2,5-Diéthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diéthoxyaniline


Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 190 - 192 °C (30 -rr)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00015144
Numéro CAS: 94-85-9
EINECS: 202-369-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1312bec90024c72d3970adbe4b26a1b7419cba90&vid=e02b782cf0dde5018935da43224d042d0577b350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité