Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diéthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0451-25G
TCIAD0451-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD0451-25G
3,4-Diéthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4-Diéthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00016607
Numéro CAS: 2029-94-9
EINECS: 217-979-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f7d076c33179e88a287bdc7fa476bc7d86bb15a&vid=5f7d076c33179e88a287bdc7fa476bc7d86bb15a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité