Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diéthoxybenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0453-25G
TCIAD0453-25GEA 282 EUR InStock
TCIAD0453-25G
1,3-Diéthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
1,3-Diéthoxybenzène


Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00015145
Numéro CAS: 2049-73-2
EINECS: 218-071-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=414acfeb16a58f1f792bf4fc09ad2ec340c94bd4&vid=414acfeb16a58f1f792bf4fc09ad2ec340c94bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité