Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Diéthylamino)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Diethylaminophenol, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline

D0470-25G
TCIAD0470-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD0470-25G
3-(Diéthylamino)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diéthylamino)phénol


Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002265
Numéro CAS: 91-68-9
EINECS: 202-090-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea595618fe2bf9710242a0e1040d0d75bf338226&vid=ea595618fe2bf9710242a0e1040d0d75bf338226&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité