Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Diéthylamino)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D0471-25ML
TCIAD0471-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAD0471-25ML
1-(Diéthylamino)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Diéthylamino)-2-propanol


Formule: C₇H₁₇NO
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 13.5 °C
Densité: 0,8677 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00004535
Numéro CAS: 4402-32-8
EINECS: 224-537-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67ec69ba4071bfcbb8ef055e85c1c288da04f63&vid=a67ec69ba4071bfcbb8ef055e85c1c288da04f63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité