Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Diéthyl-4,4'-biphényldiamine dichlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-diethylbiphenyl Dihydrochloride

D0481-1G
TCIAD0481-1GEA 139 EUR InStock
TCIAD0481-1G
3,3'-Diéthyl-4,4'-biphényldiamine dichlorhydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3,3'-Diéthyl-4,4'-biphényldiamine dichlorhydrate


Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 313,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060214
Numéro CAS: 76787-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with 0.1ppm Chloride ion

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité