Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de diéthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyldisulphide

D0486-25G
TCIAD0486-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD0486-25G
Disulfure de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Disulfure de diéthyle


Formule: C₄H₁₀S₂
MW: 122,26 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –101.5 °C
Densité: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00009266
Numéro CAS: 110-81-6
EINECS: 203-805-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=360ab970b75b0c828ecd618d20e734c1096a904f&vid=360ab970b75b0c828ecd618d20e734c1096a904f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité