Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diethylisonicotinamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D0511-10G
TCIAD0511-10GEA 172 EUR InStock
TCIAD0511-10G
N,N-Diethylisonicotinamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diethylisonicotinamide


Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00059785
Numéro CAS: 530-40-5
Merck Index: 14,05188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité