Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N2,N2-Diéthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N2,N2-Diethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, N2,N2-Diethylmelamine

D0512-25G
TCIAD0512-25GEA 308 EUR InStock
TCIAD0512-25G
N2,N2-Diéthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N2,N2-Diéthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine


Formule: C₇H₁₄N₆
MW: 182,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059765
Numéro CAS: 2073-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité