Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diethyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0513-10G
TCIAD0513-10GEA 412 EUR InStock
TCIAD0513-10G
N,N-Diethyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
N,N-Diethyl-1-naphthylamine


Formule: C₁₄H₁₇N
MW: 199,30 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00046389
Numéro CAS: 84-95-7
EINECS: 201-576-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité