Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthylpropionamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0523-25ML
TCIAD0523-25MLEA 178 EUR InStock
TCIAD0523-25ML
N,N-Diéthylpropionamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diéthylpropionamide


Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 191°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00009302
Numéro CAS: 1114-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7d86cdc776d616b702d9e0628afd67e721b0d8c&vid=e7d86cdc776d616b702d9e0628afd67e721b0d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité