Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) stabilisé pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)

D0529-100ML
TCIAD0529-100MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAD0529-100ML
Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) stabilisé pour spectrophotométrie
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39°C
Point de fusion: -97°C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (240nm) max. 0.300
Absorbance (250nm) max. 0.030
Absorbance (270nm) max. 0.010

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité