N,N-Diéthyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
D0533-25ML
TCIAD0533-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0533-25ML
N,N-Diéthyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl-p-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 0,9242 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00015113
Numéro CAS: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae5ba64106e9c8c0299483d93f0b18bb8c88496&vid=0ae5ba64106e9c8c0299483d93f0b18bb8c88496&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité