Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DFDNPS, 4,4'-Difluoro-3,3'-dinitrodiphenyl Sulphone

D0536-10G
TCIAD0536-10GEA 126 EUR InStock
TCIAD0536-10G
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone ≥98.0% (par GC)
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone


Formule: C₁₂H₆F₂N₂O₆S
MW: 344,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007057
Numéro CAS: 312-30-1
EINECS: 206-224-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Acetonitrile almost transparency
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité