Digitonin
Fournisseur: TCI
Danger
D0540-100MG
TCIAD0540-100MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAD0540-100MG
Digitonin
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2170db52c1125f15b045cefb84d0973f6f86e&vid=beb2170db52c1125f15b045cefb84d0973f6f86e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -57.0 deg (C=1, EtOH) (after drying)
Drying loss max. 8.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité