Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digitoxigenin ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0541-10MG
TCIAD0541-10MGEA 222 EUR InStock
TCIAD0541-10MG
Digitoxigenin ≥97.0% (par HPLC)
Digitoxigenin


Formule: C₂₃H₃₄O₄
MW: 374,52 g/mol
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD00003687
Numéro CAS: 143-62-4
EINECS: 205-603-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03162
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, MeOH)
Lambda max. 218.0 to 222.0 nm (EtOH (50%))
Molar extinction coefficient 14000 to 18000 (EtOH (50%), 218.0 to 222.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité