Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digitoxine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0542-100MG
TCIAD0542-100MGEA 165 EUR InStock
TCIAD0542-100MG
Digitoxine ≥97.0% (par HPLC)
Digitoxine


Formule: C₄₁H₆₄O₁₃
MW: 764,95 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00003686
Numéro CAS: 71-63-6
EINECS: 200-760-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc9f70fafe911edcf14e05979f34b31cfd01040&vid=2dc9f70fafe911edcf14e05979f34b31cfd01040&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +18.5 deg (C=2, CHCl3 (stabilized with Ethanol))

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité