Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Dihydroanthracène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0549-25G D0549-100G
TCIAD0549-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD0549-25G TCIAD0549-100G
9,10-Dihydroanthracène ≥98.0% (par GC)
9,10-Dihydroanthracène


Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 313°C
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001239
Numéro CAS: 613-31-0
EINECS: 210-336-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&vid=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité