Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Didodecyloxyazoxybenzene ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

D0553-5G
TCIAD0553-5GEA 381 EUR InStock
TCIAD0553-5G
4,4'-Didodecyloxyazoxybenzene ≥98.0% (sur base azote total)
4,4'-Didodecyloxyazoxybenzene


Formule: C₃₆H₅₈N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00059283
Numéro CAS: 2312-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Mesomorphic range 80.0 to 126.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité