Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Dihydroxyanthraquinone, Anthrarufin

D0562-25G
TCIAD0562-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0562-25G
1,5-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥85.0% (par HPLC)
1,5-Dihydroxy-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001210
Numéro CAS: 117-12-4
EINECS: 204-175-6
Merck Index: 14,00689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5f0cc5d0e37fa1cabe846e4a0f0b0144c934a4&vid=3b5f0cc5d0e37fa1cabe846e4a0f0b0144c934a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité