Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0563-25G
TCIAD0563-25GEA 161 EUR InStock
TCIAD0563-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00001211
Numéro CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 14,02815
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 196.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité