Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: beta-Resorcylic acid

D0568-25G
TCIAD0568-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0568-25G
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque


Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…220 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002451
Numéro CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 14,08157
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc5ee3820d0160bd20d48dc2cfcf55f44f5ae15&vid=f768d0d2be12e4beca3e0ca27af61123a5a6f6c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité