Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone

D0574-25G
TCIAD0574-25GEA 493 EUR InStock
TCIAD0574-25G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone


Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001598
Numéro CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&vid=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité