Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0575-25G
TCIAD0575-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0575-25G
2,2'-Dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone ≥90.0% (par GC)
2,2'-Dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone


Formule: C₁₅H₁₄O₅
MW: 274,27 g/mol
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…140 °C
Numéro MDL: MFCD00009606
Numéro CAS: 131-54-4
EINECS: 205-027-3
Merck Index: 14,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=444e603d129a61b58f0d91a705f15b66aa6a2ab9&vid=444e603d129a61b58f0d91a705f15b66aa6a2ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité