Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Arsenazo I hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D0578-1G
TCIAD0578-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0578-1G
Arsenazo I hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Arsenazo I hydrate


Formule: C₁₆H₁₃AsN₂O₁₁S₂·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00066725
Numéro CAS: 3547-38-4
EINECS: 266-069-6
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae763b52609224b13fd9effbf5a27aad000c213&vid=3ae763b52609224b13fd9effbf5a27aad000c213&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0% (calcd.on anh.substance)
Absorbance min. 0.700 (20 mg/L, pH 6.3, 498.0 to 502.0 nm)
Drying loss max. 5.0 %
Ignition residue (Sulfate) 32.0 to 37.0 % (calcd.on anh.substance)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité