Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide DL-3,4-dihydroxymandelique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-3,4-Dihydroxyphenylglycolic acid, (±)-3,4-Dihydroxymandelic acid

D0582-100MG
TCIAD0582-100MGEA 124 EUR InStock
TCIAD0582-100MG
Acide DL-3,4-dihydroxymandelique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide DL-3,4-dihydroxymandelique


Formule: C₈H₈O₅
MW: 184,15 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004231
Numéro CAS: 775-01-9
EINECS: 212-269-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a054d15e6f1c188f6c9b661a3855f669fd60bf99&vid=a054d15e6f1c188f6c9b661a3855f669fd60bf99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité