Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dioxybenzone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone

D0586-25G
TCIAD0586-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD0586-25G
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone


Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,246 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00002218
Numéro CAS: 131-53-3
EINECS: 205-026-8
Merck Index: 14,03303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0649aa3831bae491d42a0241f47b35234eb9fee&vid=a0649aa3831bae491d42a0241f47b35234eb9fee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité