DL-Mevalonolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
D0587-100MG
TCIAD0587-100MGEA 44 EUR InStock
TCIAD0587-100MG
DL-Mevalonolactone ≥98.0% (par GC)
DL-Mevalonolactone
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006648
Numéro CAS: 674-26-0
EINECS: 211-615-0
Merck Index: 14,06163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité