3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0599-1G
TCIAD0599-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD0599-1G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Formule: C₉H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00063060
Numéro CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0
Merck Index: 14,03420
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efd6120669451c7f9472dd654819d5191f9e332a&vid=efd6120669451c7f9472dd654819d5191f9e332a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité