Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Dihydroxyquinoline monosodium salt ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Quinolinediol monosodium salt

D0603-25G
TCIAD0603-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD0603-25G
2,4-Dihydroxyquinoline monosodium salt ≥90.0% (par HPLC)
2,4-Dihydroxyquinoline monosodium salt


Formule: C₉H₆NNaO₂
MW: 183,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078382
Numéro CAS: 4510-76-3
EINECS: 224-828-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Drying loss max. 30.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité