Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diiodopropane ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

D0611-25G
TCIAD0611-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD0611-25G
1,3-Diiodopropane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,3-Diiodopropane


Formule: C₃H₆I₂
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 2,59617 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00001097
Numéro CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb7c1f54e25b57a2bc2b9606e498f59f61138f3&vid=edb7c1f54e25b57a2bc2b9606e498f59f61138f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité