Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisoamylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopentylamine

D0613-25ML
TCIAD0613-25MLEA 370 EUR InStock
TCIAD0613-25ML
Diisoamylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Diisoamylamine


Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,30 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00015053
Numéro CAS: 544-00-3
EINECS: 208-856-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité